Merck
T5700
Sigma-Aldrich
Anti-Thrombin Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
PAR-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
利用可能性
not available in Japan
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 7 μg/mL using human bone marrow megakaryocytes
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... F2R(2149)
mouse ... F2r(14062)
rat ... F2r(25439)
免疫原
synthetic peptide corresponding to the N-terminal extracellular domain of human thrombin receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has a mouse homology of 42% (Identity) and 58% (Similarity).
ターゲットの説明
Thrombin Receptor, coagulation factor II receptor, is a 7-transmembrane receptor involved in the regulation of thrombotic response.
物理的形状
PBS溶液(pH 7.7, 0.1%アジ化ナトリウム含有)。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
T5700-50UL-PW:
T5700-BULK:
T5700-50UL:
T5700-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)