Merck
T5626
Sigma-Aldrich
2′,3′,5′-Tri-O-acetylcytidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H19N3O8 · HCl
CAS番号:
分子量:
405.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C15H19N3O8.ClH/c1-7(19)23-6-10-12(24-8(2)20)13(25-9(3)21)14(26-10)18-5-4-11(16)17-15(18)22;/h4-5,10,12-14H,6H2,1-3H3,(H2,16,17,22);1H/t10-,12-,13-,14-;/m1./s1
InChI Key
DMDAYVSFFBNVOE-VNQMUNOFSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5626-100MG:
T5626-BULK:
T5626-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)