保管条件
under inert gas
色
white
溶解性
H2O: 22 mg/mL at ~60 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCCCCCC(=O)OC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C16H31NO2.ClH/c1-6-7-8-9-10-14(18)19-13-11-15(2,3)17-16(4,5)12-13;/h13,17H,6-12H2,1-5H3;1H
InChI Key
XIDDVJIJIFWGIX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5576-VAR:
T5576-BULK:
T5576-5MG:
T5576-25MG:
試験成績書(COA)
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.