Merck
T5575
Sigma-Aldrich
TG003
≥98% (HPLC)
別名:
(Z)-1-(3-エチル-5-メトキシ-2,3-ジヒドロベンゾチアゾール-2-イリデン)プロパン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15NO2S
CAS番号:
分子量:
249.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
mp
132-132.5 °C
溶解性
DMSO: 33 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1\C(Sc2ccc(OC)cc12)=C\C(C)=O
InChI
1S/C13H15NO2S/c1-4-14-11-8-10(16-3)5-6-12(11)17-13(14)7-9(2)15/h5-8H,4H2,1-3H3/b13-7-
InChI Key
BGVLELSCIHASRV-QPEQYQDCSA-N
アプリケーション
TG003は、PAC1細胞培養およびin vitroキナーゼアッセイに使用されています。
TG003は、mRNAスプライシングに影響を及ぼす物質をスクリーニングするためのアッセイの開発に使用されています1
生物化学的/生理学的作用
Cdc2様キナ-ゼ(Clk)の強力かつ特異的な可逆性のATP競合阻害剤です。mClk1/Styに対するKi値は10 nMであり、mClk4, mClk1, mClk2, mClk3に対するIC50値はそれぞれ15 nM, 20 nM, 200 nM, >10 mMです。
TG003、CLK(cdc2様キナーゼ)ファミリー阻害剤は、デュシェンヌ型筋ジストロフィーの薬物として使用されます。
TG003は、選択的スプライシングを制御し、SF2/ASF1のリン酸化を抑えます。
包装
窒素封入しています。
調製ノート
TG003は、33 mg/mLでDMSOにやや溶けやすい性質があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T5575-25MG:
T5575-IP:
T5575-5MG:
T5575-VAR:
T5575-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Isoginkgetin phyproof® Reference Substance
PHL83513
Isoginkgetin
ハルミン 98%
Sigma-Aldrich
286044
ハルミン
Rapamycin ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
553210
Rapamycin
The alternative splicing program of differentiated smooth muscle cells involves concerted non-productive splicing of post-transcriptional regulators
Llorian M, et al.
Nucleic Acids Research, 44(18), 8933-8950 (2016)
The TORC1-Regulated CPA Complex Rewires an RNA Processing Network to Drive Autophagy and Metabolic Reprogramming
Tang H W, et al.
Cell Metabolism, 27(5), 1040-1054 (2018)
Ken-ichi Fujita et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 76(6), 1248-1251 (2012-07-14)
A number of proteins complete mRNA processing in the nucleus, thus, inhibitor of mRNA processing is worth finding to analyze the mechanism of mRNA maturation in detail. Here, we established a monitoring system for mRNA processing using a test compound
Deciphering targeting rules of splicing modulator compounds: case of TG003
Sakuma M, et al.
BMC Molecular Biology, 16(1), 16-16 (2015)
David O Bates et al.
Pharmacological reviews, 69(1), 63-79 (2016-12-31)
More than 95% of genes in the human genome are alternatively spliced to form multiple transcripts, often encoding proteins with differing or opposing function. The control of alternative splicing is now being elucidated, and with this comes the opportunity to