結合体
TRITC conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
保管条件
protect from light
テクニック
direct immunofluorescence: 1:100 using human peripheral blood
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tonsils
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- confocal microscopy
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
その他情報
物理的形状
調製ノート
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T4280-VAR:
T4280-1ML:4548173212999
T4280-BULK:
アクティブなフィルタ