Merck
T3699
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗T7タグ抗体 マウス宿主抗体
2.0-3.0 mg/mL, purified immunoglobulin, lyophilized powder
別名:
Monoclonal Anti-T7 tag antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
mouse
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
T7 Tag
形状
lyophilized powder
濃度
2.0-3.0 mg/mL
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免疫原
T7タグ(MASMTGGQQMG-K)に相当する合成ペプチドのKLH結合体。
物理的形状
Supplied as a lyophilized powder. After reconstitution the solution contains 1% BSA and 0.01% thimerosal in 0.01 M sodium phosphate buffered saline, pH 7.4.
文書ライブラリにアクセスする
Victoria A Hassebroek et al.
Molecular biology of the cell, 31(23), 2537-2556 (2020-09-03)
Proper chromosome segregation is essential for faithful cell division and if not maintained results in defective cell function caused by the abnormal distribution of genetic information. Polo-like kinase 1-interacting checkpoint helicase (PICH) is a DNA translocase essential for chromosome bridge