表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | 出荷予測2026年6月01日from市川市大町368 | ¥80,100 |
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥283,000 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H11F3N2O5
CAS番号:
分子量:
296.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-722-8
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
¥80,100
出荷予測2026年6月01日詳細
製品名
トリフルオロチミジン, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
190-193 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(=O)NC2=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F3N2O5/c11-10(12,13)4-2-15(9(19)14-8(4)18)7-1-5(17)6(3-16)20-7/h2,5-7,16-17H,1,3H2,(H,14,18,19)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves