Merck
T1955
Sigma-Aldrich
TOPK, 活性型, GSTタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
FLJ14385, Nori-3, PBK, SPK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
5-7.5 nmol/min·mg
分子量
~68 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PBK(55872)
生物化学的/生理学的作用
TOPKはp38 MAPKをリン酸化するMAPKキナーゼであり、in vitroの神経前駆細胞で細胞周期依存的に活性化されます。TOPKの発現は、雄性生殖系列前駆細胞、活性化T細胞のほか、種々のリンパ腫や白血病で検出されています。in vitro試験から、活性化したTOPKによってp38 MAPKはリン酸化される一方、JNKやERKはリン酸化されないことがわかっています。TOPKが活性化するには、M期のCDK1/サイクリンBキナーゼ複合体と何らかの別のキナーゼ(おそらくRafCまたはRafA)の両方によってリン酸化される必要があります。TOPKは、細胞外のシグナルと細胞内の状態とを結びつける重要な役割を果たしていると考えられ、おそらくはこれが増殖または分化の細胞周期にかかわるプロセスにおいて、細胞外の影響を反映させています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
T1955-BULK:
T1955-10UG-PW:
T1955-10UG:
T1955-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suguru Matsumoto et al.
Biochemical and biophysical research communications, 325(3), 997-1004 (2004-11-16)
A MAPKK-like protein kinase TOPK expresses in a wide range of proliferating cells and tissues such as cancer cells and testis. However, details of this kinase are still uncovered. We investigated the intracellular distribution of TOPK and its association with
M Simons-Evelyn et al.
Blood cells, molecules & diseases, 27(5), 825-829 (2002-01-11)
PBK/TOPK is a recently cloned serine/threonine kinase which is phosphorylated during mitosis. Earlier work indicated that this kinase is upregulated in a Burkitt's lymphoma cell line (GA-10). To determine whether PBK/TOPK is upregulated in other mitotically active neoplastic cell lines