Merck
T1394
Sigma-Aldrich
トリフルオロメタンスルホン酸
別名:
トリフル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO3H
CAS番号:
分子量:
150.08
Beilstein:
1812100
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気密度
5.2 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 25 °C)
屈折率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
密度
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
InChI Key
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
脱グリコシル化剤
以下による置換
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
T1394-1G:4548173281780
T1394-50G:4548173281797
T1394-BULK:
T1394-10G:4548173212340