Merck
T0693
Pharmed L/Sチュービング
size 15
別名:
Saint Gobain Peristaltic Pump Tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 FT
¥29,800
¥29,800
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
25 FT
¥29,800
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.51
¥29,800
出荷予定日2025年6月01日
包装
pack of 25 feet
メーカー/製品名
Tygon
内径
0.19 in. (4.8 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tubing for MasterFlex Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
  • Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
  • Heat sealable, bondable, and formable
  • Extremely low gas permeability
法的情報
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)