安全性情報
SRP8008
Sigma-Aldrich
FTO mouse
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >90% (SDS-PAGE)
別名:
EC 1.14.11, FATSO, Fat mass and obesity-associated protein, Preadipocyte factor 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥60,500
¥60,500
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥60,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥60,500
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
タグ
His tagged
アッセイ
>90% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
~55 kDa by SDS-PAGE
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
≥0.2 mg/mL
不純物
<1 EU/μg endotoxin, tested
clear
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Fto(26383)
詳細
FTO (Fat mass-and obesity-associated gene) is the responsible gene for mouse ′fused toes′ mutation. An association between FTO genotype and type 2 diabetes has been confirmed. The presence of the FTO rs9939609 A-allele was found to be positively correlated with other symptoms of the metabolic syndrome, including higher fasting insulin, glucose, triglycerides, and lower HDL-cholesterol.
物理的形状
Solution in 55 mM TRIS-HCl, pH 8.2, containing 150 mM NaCl.
その他情報
Mouse FTO (aa 2-502) is fused at the N-terminus to a His-tag.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP8008-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)