リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
タグ
6-His tagged (C-terminus)
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
calculated mol wt 27.6 kDa
observed mol wt 40 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Ser 21 is the predicted N-terminal .)
包装
pkg of 10 μg
不純物
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... RSPO1(284654)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6487-10UG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
オルガノイド培養用製品により、組織または幹細胞に由来する3Dの脳、腸、肺および腫瘍のオルガノイドモデルを作成できます。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.