リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
タグ
6-His tagged (C-terminus)
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 86 kDa
observed mol wt 150 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced.)
observed mol wt 180 kDa
包装
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
不純物
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VLDLR(7436)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6469-50UG:
SRP6469-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ