Merck
SRP6312
Sigma-Aldrich
α 1抗トリプシン ヒト血漿由来
HBsAg, HCV, HBc free, ≥95% (SDS-PAGE)
別名:
α-1-抗プロテイナーゼ, α-1プロテアーゼ阻害剤, AAT, PI, セルピンA1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
≥5.0 I.U. per mg
分子量
52 kDa
包装
pkg of 1 mg
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
メルクのα1抗トリプシンはヒト血漿タンパク質です。FDAが認可した試験に従い、HBsAg、HCV、HBcを含まず、抗HIV1およびHIV2も陰性であることが示されています。
遺伝子AAT(α1抗トリプシン)は、ヒト染色体14q32.1にマッピングされています。AATは急性期血漿タンパク質です。水に溶けやすい糖タンパク質です。AATは主に肝細胞、マクロファージ、および一部の癌細胞から分泌されます。また、AATはセルピンA1とも呼ばれます。
アプリケーション
ヒト血漿由来のAAT(α 1 アンチトリプシン)は、良性および悪性リンパ細網細胞および組織においてAATの有無を確認する標準物質として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
AAT(α 1 アンチトリプシン)はセリンプロテアーゼ阻害因子として機能し、エラスターゼ、プラスミン、コラゲナーゼ、トロンビン、白血球プロテアーゼ、トリプシン、キモトリプシンおよびプラスミノーゲン活性化因子などを標的とします。 臨床的にこの欠損は2つの大きな疾患、肺気腫および早期発症/若年性の肝硬変と関連しています。 炎症症状、悪性腫瘍、肝疾患および妊娠で増加し、さらに手術外傷や経口避妊薬の使用によっても増加します。 AATとセルロプラスミンを同時に定量することで、肝症状の鑑別診断が可能です。AATの増加は組織の壊死および炎症に反応する急性期に生じます。 皮膚の扁平上皮癌、B型肝炎、インスリノーマ、NSCLC(非小細胞肺癌)、乳頭様甲状腺癌、肺癌および乳癌のバイオマーカーとして機能できる可能性があります。
物理的形状
30 mMりん酸ナトリウム(pH 6.5)と300 mM NaClからの凍結乾燥品です。
再構成
水または水性緩衝液の溶液です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
SRP6312-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
SERPINA2 is a novel gene with a divergent function from SERPINA1.
Marques PI
PLoS ONE, 8, e66889-e66889 (2013)
Alpha-1-antitrypsin in human macrophages.
Isaacson P
Journal of Clinical Pathology, 34, 982-990 (1981)
Impaired hepcidin expression in alpha-1-antitrypsin deficiency associated with iron overload and progressive liver disease.
Schaefer B
Human Molecular Genetics, 24, 6254-6263 (2015)
Alpha 1 antitrypsin deficiency: the clinical and physiological features of pulmonary emphysema in subjects homozygous for Pi type Z. A survey by the British Thoracic Association.
Tobin MJ
British Journal of Diseases of the Chest, 77, 14-27 (1983)
alpha 1-Antitrypsin: molecular pathology, leukocytes, and tissue damage.
Carrell RW
The Journal of Clinical Investigation, 78, 1427-1431 (1986)