安全性情報
01-185
Sigma-Aldrich
Vascular Endothelial Growth Factor human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, liquid, suitable for cell culture
別名:
VEGF Growth Factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
VEGF タンパク質、ヒト組換え, The human recombinant VEGF Protein is available in a 10 µg format.
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
形状
liquid
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
詳細
製品供給源:バキュロウイルス感染 Sf9 細胞で発現した組換えヒト DNA
アプリケーション
VEGF 増殖アッセイ
1. このアッセイに使用する前に、HUVE 細胞を 10 %(v/v)FBS、1 % ペニシリン-ストレプトマイシン-グルタミン、0.1 mg/mL ヘパリン、0.05 mg/mL 内皮細胞増殖添加剤(ECGS)を添加した F-12K 培地で維持します。
2. VEGF のアッセイには、HUVE 細胞を、96 ウエルプレートに 4,000 個/ウエルとなるように増殖培地で一晩培養します。
3. 最終濃度が 0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.2、12.5、25、50ng/mL となるように VEGF を添加します。 陰性コントロールとして、1 組のウェルに VEGF 希釈液を加えます。
4. 4 日後、各ウェルに Promega 社製の基質細胞力価 96 水性ワンソリューション試薬を 20μL 添加します。
5. 37℃ で 2 時間インキュベートし、OD 490nm で測定します。
品質
ヒト臍帯静脈内皮細胞を用いた 5 日間増殖アッセイで定期的に評価
細胞増殖アッセイ: このロットの VEGF の生物学的活性は、ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)に対する分裂促進活性によって決定され、その ED50 は約 1.0 ng/mL でした。結果は使用する細胞株によって異なる場合があります。 VEGF は他の生物種の内皮細胞も刺激します。
物理的形状
0.2ミクロンメンブレンフィルターにより滅菌済み
10 µg VEGF タンパク質を 25 mM HEPES、150 mM NaCl、pH 7.0 のバッファーから凍結乾燥。キャリアフリー。
25 mM HEPES、150 mM NaCl、pH7.0 を含むバッファーから凍結乾燥した 10 µg の VEGF タンパク質。キャリアフリー。
保管および安定性
凍結乾燥粉末は室温で数週間安定ですが、-20°C で受領日より 1 年間保存するのが最適です。短時間遠心した後、滅菌水または 25 mM HEPES、150 mM NaCl、pH 7.0 で再構成してください。 再構成したものは 2 ~° 8°C で1週間保存できますが、未希釈の分注は -20°C で保存することをお勧めします。凍結融解の繰り返しは避けてください。
本製品は酸に安定です。 安定性を保つため、VEGF 1ug あたり 25 ug の BSA を含む 0.1% TFA または 4 mM HCl で希釈してください。還元試薬(ジチオトレイトールや2-メルカプトエタノールなど)は VEGF 活性を阻害します。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
01-185:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Abedi et al.
The Journal of biological chemistry, 272(24), 15442-15451 (1997-06-13)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) stimulated the tyrosine phosphorylation of multiple components in confluent human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) including bands of Mr 205,000, corresponding to the VEGF receptors Flt-1 and KDR, and Mr 145,000, 120,000, 97,000, and 65,000-70,000.
Vascular endothelial cell growth factor (VEGF) produced by A-431 human epidermoid carcinoma cells and identification of VEGF membrane binding sites.
Myoken, Y, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 88, 5819-5823 (1991)
Vishnu Suresh Babu et al.
Cells, 11(20) (2022-10-28)
Mutations in the RB1 locus leading to a loss of functional Rb protein cause intraocular tumors, which uniquely affect children worldwide. These tumors demonstrate rapid proliferation, which has recently been shown to be associated with an altered metabolic signature. We
John P Morgan et al.
Nature protocols, 8(9), 1820-1836 (2013-08-31)
This protocol describes how to form a 3D cell culture with explicit, endothelialized microvessels. The approach leads to fully enclosed, perfusable vessels in a bioremodelable hydrogel (type I collagen). The protocol uses microfabrication to enable user-defined geometries of the vascular
Elisa Pardella et al.
Cells, 11(24) (2022-12-24)
Cancer progression is supported by the cross-talk between tumor cells and the surrounding stroma. In this context, senescent cells in the tumor microenvironment contribute to the development of a pro-inflammatory milieu and the acquisition of aggressive traits by cancer cells.