リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
タグ
6-His tagged (C-terminus)
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
calculated mol wt 11.4 kDa (The predicted N-terminus is Gly22.)
observed mol wt 14 kDa by SDS-PAGE (reducing)
包装
pkg of 10 μg
不純物
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... CCL6(20305)
詳細
物理的形状
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6251-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ