安全性情報
SRP6226
Sigma-Aldrich
ネスファチン-1 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
別名:
ネスファチン1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
分子量
9.7 kDa
包装
pkg of 10 and 50 μg
不純物
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NEFA(4925)
詳細
Nesfatin-1 is a metabolic polypeptide encoded in the N-terminal region of the precursor protein, Nucleobindin2 (NUCB2). Originally identified as a hypothalamic neuropeptide, Nesfatin-1 is also expressed in other areas of the brain, and in pancreatic islets β-cells, gastric endocrine cells and adipocytes. Nesfatin-1 suppresses food intake and can regulate energy metabolism in a Leptin independent manner. Recombinant human Nesfatin-1 is a 9.7 kDa protein containing 82 amino acid residues.
物理的形状
Sterile filtered through a 0.2 micron filter. Lyophilized from 0.1% TFA.
再構成
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP6226-10UG:
SRP6226-50UG:
試験成績書(COA)