安全性情報
SRP6044
Sigma-Aldrich
アンジオスタチン ヒト血漿由来
別名:
アンジオスタチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
分子量
50.0 kDa
包装
pkg of 100 μg
不純物
Endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PLG(5340)
物理的形状
In 20 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH 7.4
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6044-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alvaro Macieira-Coelho
Inhibitors of Cell Growth (2012)
Anti-angiogenesis mediated by angiostatin K1-3, K1-4 and K1-4.5. Involvement of p53, FasL, AKT and mRNA deregulation.
Chen YH
Thrombosis and Haemostasis (2006)
Angiostatin: an endogenous inhibitor of angiogenesis and of tumor growth.
O' Reilly MS
EXS (1997)
Characterization of a reduced form of plasma plasminogen as the precursor for angiostatin formation.
Butera D
The Journal of Biological Chemistry (2014)