Merck
SRP5294
Sigma-Aldrich
MEKK6, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
ASK2, MAP3K6, MAPKKK6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥61,580
¥61,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥61,580
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥61,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
8-12 nmol/min·mg
分子量
~67 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAP3K6(9064)
詳細
MEKK6 or MAP3K6 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6) is a member of the serine/threonine protein kinase family. MEKK6 was identified by its interaction with MAP3K5/ASK, a protein kinase and an activator of c-Jun kinase (MAPK7/JNK) and MAPK14/p38 kinase. MEKK6 cascades relay signals from the cell surface to the nucleus which result in gene transcription. MEKK6 activates the JNK and p38 pathway and induces apoptosis when overexpressed in stably transfected cells. MEKK6 transcript is expressed in several tissues, with the highest expression in heart and skeletal muscle.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5294-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)