Merck
SRP5277
Sigma-Aldrich
LYN A, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
JTK8
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥82,430
¥82,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥82,430
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥82,430
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
434-657 nmol/min·mg
分子量
~81 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... LYN(4067)
詳細
LYN A is a member of the Src-family of protein kinases that participate in signaling pathways of a variety of cell surface receptors and are localized to the cytoplasmic side of the plasma membrane. LYN A is biosynthetically transported to the plasma membrane via the Golgi pool of caveolin along the secretory pathway. The trafficking of LYN A from the Golgi apparatus to the plasma membrane is inhibited by deletion of the kinase domain but not by kinase inactivation. The kinase domain of LYN A plays a role in LYN A trafficking besides catalysis of substrate phosphorylation. cDNA microarray analysis revealed that LYN A may be involved in the changes that are related to tumor pathogenesis.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5277-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)