SRP5266
HDAC2, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
RPD3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥85,700
¥85,700
出荷予定日2025年5月04日
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥85,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥85,700
出荷予定日2025年5月04日
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
3553-5520 RLU/min·ng
分子量
~92 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HDAC2(3066)
詳細
HDAC2 or Histone deacetylase 2 belongs to the histone deacetylase family that acts via the formation of large multiprotein complexes, and is responsible for the deacetylation of lysine residues at the N-terminal regions of core histones (H2A, H2B, H3 and H4). HDAC2 forms transcriptional repressor complexes by associating with many different proteins and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. HDAC2 functions in modulating synaptic plasticity and long-lasting changes of neural circuits, which in turn negatively regulates learning and memory. HDAC1 and HDAC2 are functionally redundant in cardiac growth and development and they maintain cardiomyocyte identity and function.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5266-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ