Merck
SRP5254
Sigma-Aldrich
PDGFR-α, active, GST tagged from mouse
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
AI115593, CD140a, Pdgfr-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥61,580
¥61,580
出荷予定日2025年5月07日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥61,580
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥61,580
出荷予定日2025年5月07日
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
11.2-16.8 nmol/min·mg
分子量
~100 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... Pdgfra(18595)
詳細
PDGFR alpha (platelet-derived growth factor receptor A) is a member of the PDGFR family of membrane receptors with intrinsic tyrosine kinase activity. Aberrant expression of PDGFR alpha has been linked to developmental abnormalities in vertebrate models and has been implicated in multiple disease states in humans. There is widespread expression of PDGFR alpha in renal cell types involved in fibrotic and sclerosing processes. PDGF and its receptor PDGFR alpha are inducers of fibrosis in the repair phase of inflammatory bowel disease and they may also be involved in the active inflammatory phase.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5254-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)