SRP5235
MLK2 (1-446)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MAP3K10, MST
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,100
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
41-55 nmol/min·mg
分子量
~76 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... MAP3K10(4294)
詳細
MLK2(mixed-lineage kinase 2)は、MAPK8 JNKやMKK4/SEK1を活性化するセリン/スレオニンキナーゼファミリーのメンバーです。MLK2自体はJNKキナーゼによってリン酸され、活性化されます。MLK2は、マイトジェン活性化プロテインキナーゼキナーゼキナーゼ10(MAP3K10)としても知られています。神経成長因子の喪失によって誘導される神経細胞のアポトーシスにかかわるJNKシグナリングパスウェイにおいて、MLK2が優先的に機能すると報告されています。MLK2は、縮重PCRを利用したMKN-28胃癌細胞ライブラリーのcDNAフラグメントとして単離され、
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5235-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
M Katoh et al.
Oncogene, 10(7), 1447-1451 (1995-04-06)
Protein kinases play a key role in cell growth regulation. We have isolated a cDNA fragment of the MST gene from the MKN28 gastric cancer cell line cDNA pool by degenerate polymerase chain reaction. MST-cDNAs were cloned from the human
D S Dorow et al.
European journal of biochemistry, 234(2), 492-500 (1995-12-01)
Protein kinases play pivotal roles in the control of many cellular processes. In a search for protein kinases expressed in human epithelial tumour cells, we discovered two members of a novel protein kinase family [Dorow, D. S., Devereux, L., Dietzsch