Merck
SRP5233
Sigma-Aldrich
EPHA7 (580-end)、活性型、GSTタグ融合 マウス由来
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CEK11, EHK3, HEK11, MDK1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,100
¥62,100
出荷予定日2025年5月14日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥62,100
出荷予定日2025年5月14日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
30-40 nmol/min·mg
分子量
~73 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... Epha7(13841)
詳細
EPHA7は、特に神経系の発達事象に関与するプロテインチロシンキナーゼファミリーのエフリン受容体サブファミリーのメンバーです。典型的なEphサブファミリーの受容体は、単一のキナーゼドメインと、一つのシステインリッチドメインおよび二つのフィブロネクチンIII型ドメインを含む細胞外領域を有しています。EPHA7が介在するシグナリングは、アポトーシスの生理的なトリガーとして作用し、多くの神経前駆細胞を制御することにより、脳の大きさや形状を変化させます。原発性肝細胞癌におけるEPHA7タンパク質の高発現は、悪性形質転換、浸潤の進行や転移に重要な役割を果たしています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5233-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shui-jun Zhang et al.
Zhonghua wai ke za zhi [Chinese journal of surgery], 48(1), 53-56 (2010-03-23)
To investigate the expression and clinical significance of EphA7 protein in primary hepatocellular carcinoma. Immunohistochemistry and Western blot were used to detect the expression of EphA7 protein in 40 cases of primary hepatocellular carcinoma, their corresponding adjacent liver tissues and
Vanessa Depaepe et al.
Nature, 435(7046), 1244-1250 (2005-05-20)
Mechanisms controlling brain size include the regulation of neural progenitor cell proliferation, differentiation, survival and migration. Here we show that ephrin-A/EphA receptor signalling plays a key role in controlling the size of the mouse cerebral cortex by regulating cortical progenitor