Merck
SRP5115
Sigma-Aldrich
P73g、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
TAp73γ, TP73
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥41,780
¥41,780
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥41,780
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥41,780
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~85 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TP73(7161)
詳細
p73γは、細胞のストレス応答や発達に関与するp53転写因子ファミリーのメンバーです。p73には四種類のアイソフォーム(p73α、p73β、p73δ、p73γ)が存在し、ホモ二量体をはじめ、互いのアイソフォームやp53との相互作用によるヘテロ二量体の形成能に違いがあります。また、p21(Waf1)プロモーターの転写活性化能や、コロニー形成阻害能も異なっています。p73タンパク質の発現量は、正常組織では非常に低く、多くの腫瘍でディファレンシャルに発現しています。p73は、ストレス応答性遺伝子の一種であり、p53応答性遺伝子の転写を活性化し、アポトーシスを誘導することによって、p53と同じような様式で細胞増殖を阻害します。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5115-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
V De Laurenzi et al.
The Journal of experimental medicine, 188(9), 1763-1768 (1998-11-06)
p73 has been recently identified as a new structural and functional homologue of the transcription factor p53. It is expressed in either a full-length form, alpha, or a shorter beta mRNA variant, with exon 13 spliced out. Here we report
C A Jost et al.
Nature, 389(6647), 191-194 (1997-09-20)
The protein p53 is the most frequently mutated tumour suppressor to be identified so far in human cancers. The ability of p53 to inhibit cell growth is due, at least in part, to its ability to bind to specific DNA