Merck
SRP5092
Sigma-Aldrich
TIE2 (771-end)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CD202B, TEK, VMCM, VMCM1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,330
¥62,330
出荷予定日2025年5月22日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,330
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥62,330
出荷予定日2025年5月22日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
10-14 nmol/min·mg
分子量
~61 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TEK(7010)
詳細
TIE 2(またはTEK)は、主として血管内皮に発現する受容体型チロシンキナーゼです。マウスにおいてTIE 2を機能破壊すると、胚の脈管構造の異常を伴った胚性致死がもたらされることから、血管の成熟や維持における役割が示唆されています。アンジオポエチン-1は分泌性の成長因子であり、TIE 2受容体型チロシンキナーゼと結合し、これを活性化します。SHP2やGRB2は、活性化されたTIE 2 のキナーゼドメインに動員され、TIE 2の機能を仲介する細胞応答の一部として機能します。TIE 2の発現は、ヒト乳癌検体の血管内皮の"ホットスポット"で上昇しています。一方で、TIE 2は正常組織の血管新生が活発な領域でも過剰発現しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5092-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A S Woolf et al.
Pediatric nephrology (Berlin, Germany), 16(2), 177-184 (2001-03-23)
Angiopoietin-1 (Ang-1) is a secreted growth factor which binds to and activates the Tie-2 receptor tyrosine kinase. The factor enhances endothelial cell survival and capillary morphogenesis, and also limits capillary permeability. Ang-2 binds the same receptor but fails to activate
Kevin G Peters et al.
Recent progress in hormone research, 59, 51-71 (2004-01-30)
Abundant data now demonstrate that the growth of new blood vessels, termed angiogenesis, plays both pathological and beneficial roles in human disease. Based on these data, a tremendous effort has been undertaken to understand the molecular mechanisms that drive blood