SRP5083
RIPK5、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
DSTYK, DustyPK, HDCMD38P, KIAA0472, RIP5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,100
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,100
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
5-7 nmol/min·mg
分子量
~140 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... DSTYK(25778)
詳細
RIPK5は、RIPKファミリーのメンバーであり、セリン/スレオニンキナーゼ活性とチロシンキナーゼ活性を有する二重特異性キナーゼです。RIPK5は脊椎動物に広く発現し、中枢神経系に広範に分布するとともに、ある種のヒトがんでは脱制御されています。RIPK5は、細胞死の調節因子として機能することがわかっています。RIPK5の過剰発現によって細胞死が誘導されることは、DNA断片化からも明らかです。また、RIPK5は、カスパーゼ依存性、非依存性の両方の細胞死を誘導しており、RIPK5のN末端やC末端を欠失した変異体でも細胞死の誘導能は保持されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5083-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Jikun Zha et al.
Biochemical and biophysical research communications, 319(2), 298-303 (2004-06-05)
Members of the RIP serine/threonine kinase family are involved in activation of NF-kappaB, JNK, and p38, and induction of apoptosis. Here we report the identification of a novel RIP-homologous protein designated as RIP5. The C-terminus of RIP5 contains a kinase
Jianbin Peng et al.
Biochimica et biophysica acta, 1759(11-12), 562-572 (2006-11-25)
Ser/Thr- and Tyr-Protein kinases constitute a key switch underlying the dynamic nature and graded regulation of signal transduction and pathway activities in cellular organization. Here we describe the identification and characterization of Dusty, a single-copy gene that arose in metazoan