Merck
SRP5071
Sigma-Aldrich
PTPN1、活性型、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
Active PTPN1 GST, GST Tagged PTPN1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥82,800
¥82,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥82,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥82,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
2125-2875 nmol/min·mg
分子量
~71 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PTPN1(5770)
詳細
非受容体型プロテインチロシンホスファターゼ1型(PTPN1)は、プロテインチロシンホスファターゼ(PTP)ファミリー発見当初の分子です。PTPN1は、チロシン残基特異的にリン酸モノエステルの加水分解反応を触媒し、細胞増殖や発癌性形質転換など、様々な細胞プロセスを制御するシグナリングパスウェイに関与することが知られています。また、インスリンシグナリングにおける負の調節因子であることも知られています。さらに、PTPN1が上皮増殖因子受容体キナーゼを脱リン酸化することも報告されており、細胞増殖のコントロールやインターフェロン刺激に対する細胞応答と、このホスファターゼの役割が関連付けられています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5071-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jennifer L Bento et al.
Diabetes, 53(11), 3007-3012 (2004-10-27)
The PTPN1 gene codes for protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) (EC 3.1.3.48), which negatively regulates insulin signaling by dephosphorylating the phosphotyrosine residues of the insulin receptor kinase activation segment. PTPN1 is located in 20q13, a genomic region linked to type
Claire Cheyssac et al.
BMC medical genetics, 7, 44-44 (2006-05-09)
The protein tyrosine phosphatase-1B, a negative regulator for insulin and leptin signalling, potentially modulates glucose and energy homeostasis. PTP1B is encoded by the PTPN1 gene located on chromosome 20q13 showing linkage with type 2 diabetes (T2D) in several populations. PTPN1