Merck
SRP5068
Sigma-Aldrich
PKN2/PRK2、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MGC150606, MGC71074, PAK2, PKN2, PRK2, PRKCL2, PRO2042, Pak-2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥70,380
¥70,380
出荷予定日2025年5月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥70,380
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥70,380
出荷予定日2025年5月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
63-85 nmol/min·mg
分子量
~145 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PKN2(5586)
詳細
PKN2(またはPRK2)はRhoのエフェクター分子であり、セリン/スレオニンキナーゼのプロテインキナーゼCスーパーファミリーに属しています。HeLa S3細胞において、PKN2は有糸分裂への移行と細胞質分裂からの脱出の両方を制御する必須の因子であると言われており、細胞の分裂周期の終盤におこる中央体脱離や、G2/M期移行のサイクリン/Cdk1分裂複合体の活性化に要求されるCdc25Bホスファターゼのリン酸化と活性化おいて必要であることが明らかにされています。また、Rhoがかかわる生物学的プロセスへのエフェクター特異的な薬理学的介入へ向けて、PKN2のC末端部分が創薬ターゲットとなる可能性も考えられています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5068-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wee Guan Lim et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 479(2), 170-178 (2008-10-07)
PRK2/PKNgamma is a Rho effector and a member of the protein kinase C superfamily of serine/threonine kinases. Here, we explore the structure-function relationship between various motifs in the C-terminal half of PRK2 and its kinase activity and regulation. We report
Anja Schmidt et al.
The EMBO journal, 26(6), 1624-1636 (2007-03-03)
Rho GTPases regulate multiple signal transduction pathways that influence many aspects of cell behaviour, including migration, morphology, polarity and cell cycle. Through their ability to control the assembly and organization of the actin and microtubule cytoskeletons, Rho and Cdc42 make