Merck
SRP5064
Sigma-Aldrich
PI4K2B、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
FLJ11105, PI4KIIB, PIK42B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥70,380
¥70,380
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥70,380
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥70,380
出荷予定日2025年5月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
185-251 nmol/min·mg
分子量
~84 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PI4K2B(55300)
詳細
PI4K2Bは、ホスファチジルイノシトール4-キナーゼファミリーのメンバーです。このファミリーの酵素は、ホスファチジルイノシトールをリン酸化し、複数の重要なシグナリング分子やスキャフォールド分子の直接前駆体となるホスファチジルイノシトール4-リン酸を生成します。PI4K2Bは、主として細胞質に存在するPI4Kであり、膜に動員されてホスファチジルイノシトール4,5-二リン酸の合成を刺激します。主要基質としてホスファチジルイノシトールを利用しており、ホスファチジルイノシトール一リン酸に対する活性はありません。また、PI4K2Bは、同種幹細胞移植後の再発性慢性骨髄性白血病に対するドナーリンパ球輸注処置が成功した患者のHLAクラスII拘束性マイナー組織適合抗原であることが報告されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5064-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marieke Griffioen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(10), 3837-3842 (2008-03-05)
Patients with hematological malignancies can be successfully treated with HLA-matched T cell-depleted allogeneic stem cell transplantation (alloSCT) and subsequent donor lymphocyte infusions (DLIs). The efficacy of DLI is mediated by donor T cells recognizing minor histocompatibility antigens (mHags) on malignant
Andras Balla et al.
The Journal of biological chemistry, 277(22), 20041-20050 (2002-03-30)
Phosphorylation of phosphatidylinositol (PI) to PI 4-phosphate is one of the key reactions in the production of phosphoinositides, lipid regulators of several cellular functions. This reaction is catalyzed by multiple enzymes that belong either to the type II or the