Merck
SRP5052
Sigma-Aldrich
NEK3、活性型、GSTタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
HSPK36, MGC29949
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,100
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
112-152 nmol/min·mg
分子量
~86 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NEK3(4752)
詳細
NEK3は、NIMA(never in mitosis gene a)と高いアミノ酸ホモロジーを有するNEKプロテインキナーゼファミリーのメンバーです。NEK3のmRNAは、あらゆる増殖性細胞株に検出され、その量は細胞周期の中で変化がありません。プロラクチン受容体のシグナル伝達の間、VAV2はNEK3によるリン酸化を受け、活性化されます。チャイニーズハムスター卵巣細胞(CHO細胞)においてNEK3を過剰発現させると、プロラクチンに応答した細胞骨格の再編成が増加し、siRNAによりNEK3の発現を低下させると、これらの効果がブロックされます。また、プロラクチンはNEK3とパキシリンの相互作用を刺激し、パキシリンのリン酸化を促進します。乳房組織のマイクロアレイ解析では、正常検体と比較して悪性検体にNEK3の大幅な発現上昇が確認されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5052-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S L Miller et al.
Oncogene, 26(32), 4668-4678 (2007-02-14)
Prolactin (PRL) stimulates the cytoskeletal re-organization and motility of breast cancer cells. During PRL receptor signaling, Vav2 becomes phosphorylated and activated, an event regulated by the serine/threonine kinase Nek3. Given the regulatory role of Vav2, the function of Nek3 in
M Kimura et al.
Cytogenetics and cell genetics, 95(3-4), 177-182 (2002-06-14)
NEKs (NIMA-related kinases) are a group of protein kinases sharing high amino acid sequence identities with NIMA (never in mitosis gene a) which control mitosis in Aspergillus nidulans. We have cloned a cDNA for human NEK3, a novel human gene