Merck
SRP5047
Sigma-Aldrich
MEKK1 (900-1748)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
MAP3K1, MAPKKK1, MEKK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥82,800
¥82,800
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥82,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥82,800
出荷予定日2025年4月30日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
697-943 nmol/min·mg
分子量
~155 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... Map3K1(4214)
詳細
MEKK1(MEKキナーゼ)は、セリン/スレオニンキナーゼの一種であり、インスリンをはじめ多くの成長因子を含めた分裂促進性、あるいは代謝性の刺激によるシグナルの下流に位置しています。MEKK1は、そのキナーゼドメインを介してERKやJNKの上流のアクチベーターとして作用するだけでなく、PHDドメインを通じてE3リガーゼとしても機能し、ユビキチン化と分解によってERK1/ERK2の活性を低下させる負の調節メカニズムをもたらしています。マウス由来MEKK1 -/-胚性幹細胞では、微小管の破壊や低温ストレスに対するJNKの応答に減少または変化が確認されています。さらにMEKK1 -/-細胞では、高浸透圧や血清因子に応答したJNKの活性化が失われ、ERKの活性化が低下しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5047-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Yujiri et al.
Science (New York, N.Y.), 282(5395), 1911-1914 (1998-12-04)
Targeted disruption of the gene encoding MEK kinase 1 (MEKK1), a mitogen-activated protein kinase (MAPK) kinase kinase, defined its function in the regulation of MAPK pathways and cell survival. MEKK1(-/-) embryonic stem cells from mice had lost or altered responses
Zhimin Lu et al.
Molecular cell, 9(5), 945-956 (2002-06-07)
ERK1/2 MAP kinases are important regulators in cellular signaling, whose activity is normally reversibly regulated by threonine-tyrosine phosphorylation. In contrast, we have found that stress-induced ERK1/2 activity is downregulated by ubiquitin/proteasome-mediated degradation of ERK1/2. The PHD domain of MEKK1, a