Merck
SRP5033
Sigma-Aldrich
GRK1、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
GPRK1, RHOK, RK
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,100
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
3.6-4.9 nmol/min·mg
分子量
~95 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... GRK1(6011)
詳細
GRK1は、グアニンヌクレオチド結合タンパク質(Gタンパク質)共役型受容体キナーゼサブファミリーに属するセリン/スレオニンプロテインキナーゼの一種です。GRK1は、視物質であるロドプシンのリン酸化を触媒することにより、桿体光受容器の急速な脱感作を仲介し、脱活性化を引き起こします。GRK1の欠損は、小口病2(停止性夜盲Oguchi型-2)の原因となることが知られています。in vitroにおいて、GRK1がPKAによるリン酸化を受けると、GRK1のロドプシンリン酸化能が低下します。また、in vivoの場合、PKAによるGRK1のリン酸化は、暗い(光受容細胞のcAMPレベルが上昇している)状態で発生すると推測されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5033-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S C Khani et al.
Genomics, 35(3), 571-576 (1996-08-01)
G-protein-dependent receptor kinases (GRKs) play a key role in the adaptation of receptors to persistent stimuli. In rod photoreceptors rhodopsin kinase (RK) mediates rapid desensitization of rod photoreceptors to light by catalyzing phosphorylation of the visual pigment rhodopsin. To study
Thierry J Horner et al.
The Journal of biological chemistry, 280(31), 28241-28250 (2005-06-11)
Phosphorylation of G protein-coupled receptors is a critical step in the rapid termination of G protein signaling. In rod cells of the vertebrate retina, phosphorylation of rhodopsin is mediated by GRK1. In cone cells, either GRK1, GRK7, or both, depending