SRP5026
EPHA1 (569-end)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
EPH, EPHT, EPHT1, MGC163163
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,100
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
24-32 nmol/min·mg
分子量
~72 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... EPHA1(2041)
詳細
EPHA1は、特に神経系の発生にかかわる事象に影響を及ぼす受容体型チロシンキナーゼとして知られるEphファミリーのメンバーです。Ephサブファミリーの受容体は、通常、単一のキナーゼドメインと、一つのシステインリッチドメインおよび二つのフィブロネクチンIII型ドメインを含む細胞外領域を有しています。EPHA1は、正常表皮の分化マーカーとみられており、非黒色腫皮膚癌におけるEPHA1の発現低下は、こうした高度に頻発するヒト腫瘍の発がんの一因である可能性が考えられています。また、EPHA1は新しい予後マーカーとして有望であり、非黒色腫皮膚癌の治療ターゲットであると言われています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5026-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Mechanisms and functions of Eph and ephrin signalling.
Klas Kullander et al.
Nature reviews. Molecular cell biology, 3(7), 475-486 (2002-07-03)
Christian Hafner et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 19(10), 1369-1377 (2006-07-25)
Eph receptors and ephrin ligands represent the largest family of receptor tyrosine kinases. Beyond their well-defined meaning in developmental processes, these molecules also have important functions in adult human tissues and cancer. However, the Eph/ephrin expression profile in human skin