SRP5009
CDK1/サイクリンB1、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CCNB, CCNB1, CDC2
サイズを選択してください
¥86,100
サイズを選択してください
About This Item
¥86,100
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
12-16 nmol/min·mg
分子量
~58 kDa (CDK1)
~75 kDa (CyclinB1)
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CCNB1(891) , CDK1(983)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5009-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ