安全性情報
SRP4494
Sigma-Aldrich
MIP-3β ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
別名:
CCL19, EBI1リガンドケモカイン, ELC, MIP-3-β, マクロファージ炎症性タンパク質3β, 低分子量誘導性サイトカインA19
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~8.8 kDa
包装
pkg of 20 μg
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CCL19(6363)
詳細
ヒトマクロファージ炎症性タンパク質-3β(MIP-3β、Exodus-3、ELC)は、β-ケモカイン(C-C)ファミリーのメンバーです。ヒトT細胞や組織マクロファージの炎症反応において、重要な役割を果たしています。リコンビナントヒトMIP-3βは、77アミノ酸残基を含む8.8 kDaのタンパク質です。
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP4494-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)