Merck
SRP4015
Sigma-Aldrich
CD40リガンド/TRAP マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
別名:
CD154抗原, CD40-L, TNF関連活性化タンパク質, TRAP, T細胞抗原Gp39, 腫瘍壊死因子リガンドスーパーファミリーメンバー5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
<0.1 μg/mL ED50
分子量
~16.4 kDa
包装
pkg of 25 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Cd40lg(21947)
詳細
CD40リガンド(CD40L/TRAP)は、TNFリガンドスーパーファミリーに属するII型膜貫通糖タンパク質です。本来のCD40Lは膜結合型のタンパク質ですが、タンパク質分解により切断された15~18 kDaの可溶型CD40Lにも完全な活性があります。CD40LはB細胞の増殖、分化に重要な役割を果たしており、免疫グロブリン(Ig)のクラススイッチを左右しています。リコンビナントマウスCD40リガンドは、CDE40Lのレセプター結合TNF様ドメインを含む149アミノ酸残基からなる18 kDaの可溶性タンパク質です。
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸ナトリウム, pH 7.5, 0.1 Mアルギニン含有, ろ過滅菌済み)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. The solution can then be diluted into other aqueous buffers.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)