SRP3255
TPO ラット由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
MGDF, c-MPLリガンド, トロンボポエチン, 巨核球コロニー刺激因子
サイズを選択してください
¥55,150
サイズを選択してください
About This Item
¥55,150
おすすめの製品
由来生物
rat
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤0.2 ng/mL ED50
分子量
18.7 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... THPO(81811)
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3255-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ