安全性情報
SRP3235
Sigma-Aldrich
SF-20 マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
IL-25
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥57,000
¥57,000
出荷予定日2025年4月20日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥57,000
出荷予定日2025年4月20日
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
15.8 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
マウスSF20は骨髄間質由来の増殖因子です。SF20は骨髄、脾臓間質細胞、休止期の単核細胞、休止期のCD8+細胞とCD19+細胞、活性化CD8+細胞で発現し、受容体TSA-1(Thymic shared Ag-1)を発現する細胞の表面に結合することが示されています。SF20の生理活性としては、FDCP2細胞(造血因子依存性のマウス造血細胞株)とマウスリンパ系細胞に対する増殖刺激があります。組み換えマウスSF20は143個のアミノ酸残基からなる15.8 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
マウスSF20は骨髄間質由来の増殖因子です。組み換えマウスSF20は143個のアミノ酸残基からなる15.8 kDaのタンパク質です。
シーケンス
MVSEPTTVPF DVRPGGVVHS FSQDVGPGNK FTCTFTYASQ GGTNEQWQMS LGTSEDSQHF TCTIWRPQGK SYLYFTQFKA ELRGAEIEYA MAYSKAAFER ESDVPLKSEE FEVTKTAVSH RPGAFKAELS KLVIVAKAAR SEL
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3235-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)