安全性情報
SRP3206
Sigma-Aldrich
IL-17F マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μG
¥55,200
¥55,200
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μG
¥55,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥55,200
出荷予定日2025年5月31日
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
30 kDa
包装
pkg of 25 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... IL17F(257630)
関連するカテゴリー
詳細
IL-17Fは、構造的に関連したサイトカインからなるIL-17ファミリーに属し、T細胞とPBMCの増殖と活性化を刺激することが示されています。また、軟骨基質の代謝回転の調節や血管新生の阻害作用があります。組み換えマウスIL-17Fは、134残基からなる2本のアミノ酸鎖がジスルフィド結合した30 kDaのホモ二量体です。
生物化学的/生理学的作用
IL-17Fは、構造的に関連したサイトカインからなるIL-17ファミリーに属し、T細胞とPBMCの増殖と活性化を刺激することが示されています。組み換えマウスIL-17Fは、134残基からなる2本のアミノ酸鎖がジスルフィド結合した30 kDaのホモ二量体です。
シーケンス
MRKNPKAGVP ALQKAGNCPP LEDNTVRVDI RIFNQNQGIS VPREFQNRSS SPWDYNITRD PHRFPSEIAE AQCRHSGCIN AQGQEDSTMN SVAIQQEILV LRREPQGCSN SFRLEKMLLK VGCTCVKPIV HQAA
物理的形状
凍結乾燥品(10 mM酢酸ナトリウム、pH 5.0)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3206-25UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T A Moseley et al.
Cytokine & growth factor reviews, 14(2), 155-174 (2003-03-26)
Interleukin-17 (IL-17) is a pro-inflammatory cytokine secreted by activated T-cells. Recently discovered related molecules are forming a family of cytokines, the IL-17 family. The prototype member of the family has been designated IL-17A. Due to recent advances in the human
Zhenhua Luo et al.
Inflammation, 38(3), 978-986 (2014-11-12)
The objective of this study was to investigate the expression level, clinical significance, and possible regulating role of IL-17F in patients of chronic periodontitis. Periodontal local tissues were obtained from chronic periodontitis (CP) and healthy controls (HC) for real-time PCR