安全性情報
SRP3104
Sigma-Aldrich
LD78 Beta Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
別名:
CCL3L1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥57,000
¥57,000
出荷予定日2025年5月24日
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥57,000
出荷予定日2025年5月24日
製品名
LD78 β (CCL3L1) ヒト, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
7.7 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CCL3L1(6349)
詳細
LD78βは、MIP-1αと近縁関係にあるCCケモカインです。CCR5受容体とβ-ケモカイン受容体D6を介してシグナルを伝達します。LD78βは、HIV抑制アッセイで強力な活性を呈することが示されています。組み換えヒトLD78βは、70個のアミノ酸残基からなる7.7 kDaのタンパク質で、CCケモカインに存在する4つの保存されたシステイン残基を含みます。
生物化学的/生理学的作用
LD78bは、MIP-1aと近縁関係にあるCCケモカインです。CCR5受容体とβ-ケモカイン受容体D6を介してシグナルを伝達します。組み換えヒトLD78bは、70個のアミノ酸残基からなる7.7 kDaのタンパク質で、CCケモカインに存在する4つの保存されたシステイン残基を含みます。
シーケンス
APLAADTPTA CCFSYTSRQI PQNFIADYFE TSSQCSKPSV IFLTKRGRQV CADPSEEWVQ KYVSDLELSA
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3104-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Nakao et al.
Molecular and cellular biology, 10(7), 3646-3658 (1990-07-01)
LD78 is a member of a newly identified superfamily of small inducible proteins involved in inflammatory responses, wound healing, and tumorigenesis. Southern blot analysis of the EcoRI-digested human genomic DNAs, using previously isolated LD78 cDNA as a probe, showed that