安全性情報
SRP3054
Sigma-Aldrich
HCC-1 Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture, 72 aa
別名:
CCL14, HCC-1/HCC-3, NCC-2, ヘモフィルトレート CC ケモカイン-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥57,000
¥57,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥57,000
Check Cart for Availability
製品名
HCC-1 (CCL14) (72 aa) ヒト, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
5.0-20.0 ng/mL
分子量
7.9 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CCL14(6358)
詳細
HCC-1は、CCR1受容体を介してシグナルを伝達するCCケモカインで、血中単球を化学誘引します。骨格筋、心臓、秘蔵、肝臓、骨髄などの多様な組織から分泌されます。組み換えヒトHCC-1は、72個のアミノ酸残基で構成される8.4 kDaのタンパク質で、CCケモカインに存在する4つの高度に保存された残基を含有しています。
生物化学的/生理学的作用
HCC-1は、CCR1受容体を介してシグナルを伝達するCCケモカインで、血中単球を化学誘引します。組み換えヒトHCC-1は、72個のアミノ酸残基で構成される8.4 kDaのタンパク質で、CCケモカインに存在する4つの高度に保存された残基を含有しています。
シーケンス
TESSSRGPYH PSECCFTYTT YKIPRQRIMD YYETNSQCSK PGIVFITKRG HSVCTNPSDK WVQDYIKDMK EN
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3054-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C L Tsou et al.
The Journal of experimental medicine, 188(3), 603-608 (1998-08-04)
Hemofiltrate C-C chemokine (HCC)-1 is a recently cloned C-C chemokine that is structurally similar to macrophage inflammatory protein (MIP)-1alpha. Unlike most chemokines, it is constitutively secreted by tissues and is present at high concentrations in normal human plasma. Also atypical
P Schulz-Knappe et al.
The Journal of experimental medicine, 183(1), 295-299 (1996-01-01)
A novel CC chemokine, HCC-1, was isolated from the hemofiltrate of patients with chronic renal failure. HCC-1 has a relative molecular mass of 8,673 and consists of 74 amino acids including four cysteines linked to disulfide bonds. HCC-1 cDNA was