安全性情報
SRP2147
Sigma-Aldrich
CAR-LBD (101-348)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
CAR, CAR1, MB67, MGC150433, MGC97144, MGC97209
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥64,200
¥64,200
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥64,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥64,200
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~55.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
100 μg/mL
clear
colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NR1I3(9970)
詳細
The gene encoding this protein is localized on human chromosome 1q23.3.[1]
生物化学的/生理学的作用
この構成的アンドロスタン受容体(CAR)は、1994年にオーファン核内ホルモン受容体の1メンバーとして同定されました。構成的に活性化されていますが、「フェノバルビタール様」化合物(最も強力な合成化合物TCPOBOP)によってさらに活性化されます。活性化されたCARは、異物薬物代謝酵素であるシトクロムP450を調節します。核内受容体PXRとCARは、いくつかの機能が重複しています。最近、CARはPXRと同様、胆汁酸クリアランスと胆汁うっ滞性肝損傷にも働くことが明らかになりました。
It forms a complex with phosphatase 2A, heat shock protein 90 (Hsp90) and cytosolic CAR retention protein in the cytoplasm. On activation, it translocates to the nucleus and modulates the expression of genes associated with drug metabolism. The protein regulates transforming growth factor-β (TGF-β) signaling.[2][3]
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2147-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular Genetic Studies of Gene Identification for Osteoporosis: The 2009 Update
Xiang-Hong Xu
Endocrine Reviews, 31(4), 447-505 (2010)
Expression of CAR in SW480 and HepG2 cells during G1 is associated with cell proliferation.
Osabe M
Biochemical and Biophysical Research Communications, 369(4), 1027-1033 (2008)
The Nuclear Receptor Constitutive Androstane Receptor/NR1I3 Enhances the Profibrotic Effects of Transforming Growth Factor ? and Contributes to the Development of Experimental Dermal Fibrosis
Jerome Avouac
Arthritis & Rheumatology (Hoboken, N.J.) (2014)
High resolution melting analysis of the NR1I3 genetic variants: Is there an association with neonatal hyperbilirubinemia?
Cheung TP
Gene, 573(2), 198-204 (2015)
P Wei et al.
The pharmacogenomics journal, 2(2), 117-126 (2002-06-07)
The products of the cytochrome P450 (CYP) genes play an important role in the detoxification of xenobiotics and environmental contaminants, and many foreign chemicals or xenobiotics can induce their expression. We have previously shown that the nuclear hormone receptor CAR