SRP2143
RARγ、リガンド結合ドメイン (150-417)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
NR1B3, RARC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥64,200
¥64,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥64,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥64,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~56 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
250 μg/mL
色
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RARG(5916)
生物化学的/生理学的作用
レチノイン酸受容体は、上皮組織の増殖と分化、胚と中巣神経系の発達、および造血の調節に重要です。レチノイドは、2クラスの核内受容体タンパク質、すなわちレチノイン酸受容体(RAR)およびレチノイドX受容体(RXR)の作用を媒介します。これらのタンパク質はいずれも、異なる遺伝子でコードされる3つのアイソタイプ(α、β、γ)から構成されています。RXRと二量体を形成したRARは、DNA内にある特定のエンハンサー配列、いわゆるレチノイン酸応答配列(RARE)に結合し、結果的にはリガンドの存在下で標的遺伝子の転写活性化が生じます。成体ではRAR-γをほぼ皮膚に限定的に認めます。レチノイドは表皮細胞の増殖と分化に影響し、また皮脂腺の活性にも影響します。さらに免疫調節性および抗炎症性の作用も示します。現在のレチノイド研究は、その治療プロファイルの調整と改善のための、受容体選択的レチノイドの開発に向けられています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2143-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Retinoic acid receptors: transcription factors modulating gene regulation, development, and differentiation.
E Linney
Current topics in developmental biology, 27, 309-350 (1992-01-01)
M Leid et al.
Trends in biochemical sciences, 17(10), 427-433 (1992-10-01)
Complexity in the retinoid signalling system arises from a combination of several forms of retinoic acid, multiple cytoplasmic binding proteins and nuclear receptors, and the existence of polymorphic retinoic acid response elements. Additional diversity appears to be generated by heterodimeric
Nonsteroid nuclear receptors: what are genetic studies telling us about their role in real life?
P Kastner et al.
Cell, 83(6), 859-869 (1995-12-15)