SRP2137
FXR、リガンド結合ドメイン(222-472)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
別名:
FXR, NR1H4, ファルネソール受容体 HRR-1, レチノイド受容体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥59,500
¥59,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥59,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥59,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~56.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
400 μg/mL
色
colorless to clear
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... HRR-1(9971)
生物化学的/生理学的作用
ファルネソイドX活性化受容体(FXR)は当初、ラットのオーファン核内ホルモン受容体として同定され、高度に保存された核ホルモン受容体DNA結合ドメインから設計された変性オリゴヌクレオチドとのハイブリダイゼーションに基づき、クローン化されました。これはRXRとのヘテロ二量体として働き、標的遺伝子のプロモーター内にある配列要素に結合します。FXR/RXRのヘテロ二量体は、1塩基対(IR-1)で隔てられた逆反復配列に最高の親和性で結合し、一方で、4および5塩基対(DR-4およびDR-5)で隔てられた直列反復配列に低い親和性で結合します。他の核内ホルモン受容体と同様、FXRはリガンドに応答して標的遺伝子の活性を調節しています。初期の研究からはファルネソールとレチノイド代謝物はFXRのリガンドと考えられましたが、最近のデータからは、FXRが胆汁酸センサーであり、胆汁酸の合成と輸送に中心的な役割を果たしているという考えが支持されています。小腸では、回腸の胆汁酸結合タンパク質遺伝子の上流にある応答エレメントにFXRが結合することで、この遺伝子をアップレギュレートし、胆汁酸の取り込みを調節しています。FXR/RXRヘテロ二量体は胆汁酸のケノデオキシコール酸(CDCA)によって活性化される可能性があります。またFXRは、ヒトABCB11遺伝子(胆汁酸排出ポンプ)の胆汁酸依存性転写調節に不可欠です。加えてFXRは、コレステロール7-ヒドロラーゼ遺伝子(CYP7A1)の転写を阻害することが明らかにされています。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2137-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
W Seol et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 9(1), 72-85 (1995-01-01)
We have used a yeast genetic system to isolate cDNAs encoding proteins that specifically interact with the ligand-binding domain of human retinoid X receptor-alpha (RXR alpha). A number encoded portions of two known RXR heterodimer partners, the retinoic acid receptor
B M Forman et al.
Cell, 81(5), 687-693 (1995-06-02)
Nuclear hormone receptors comprise a superfamily of ligand-modulated transcription factors that mediate the transcriptional activities of steroids, retinoids, and thyroid hormones. A growing number of related proteins have been identified that possess the structural features of hormone receptors, but that
A M Zavacki et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(15), 7909-7914 (1997-07-22)
Retinoids are crucial regulators of a wide variety of processes in both developing and adult animals. These effects are thought to be mediated by the retinoic acid (RA) receptors and the retinoid X receptors (RXRs). We have identified an additional