安全性情報
SRP2082
Sigma-Aldrich
WT-1 (+KTS) ヒト
recombinant, expressed in insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥73,650
¥73,650
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥73,650
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥73,650
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥60% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
150 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... WT1(7490)
生物化学的/生理学的作用
ウィルムス腫瘍抑制遺伝子Wt1の産物であるWT-1は、4つのC末端ジンクフィンガーなどの転写因子を特徴とする構造モチーフを有する核タンパク質です。様々な前mRNAプロセッシングによりWT-1の16個のアイソフォームが生成されますが、ジンクフィンガー3と4の間のエキソン5および3つのアミノ酸(KTS)の包含または除外が、WT1タンパク質の活性に大きく影響します。特にスプライシングにおけるそうした複雑な転写後調節が、ウィルムス腫瘍形成の主な調節機序である可能性があります。エキソン5の包含により、WT1(KTS+)はDNAとRNAの両者に結合します。WT1はRNaseに感受性がありますが、DNaseにはありません。またWT1は、核スペックル中のスプライシング因子とも共存し、WT1タンパク質が転写因子およびスプライシング調節因子として機能する可能性が示唆されています。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2082-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J A Kreidberg et al.
Cell, 74(4), 679-691 (1993-08-27)
In humans, germline mutations of the WT-1 tumor suppressor gene are associated with both Wilms' tumors and urogenital malformations. To develop a model system for the molecular analysis of urogenital development, we introduced a mutation into the murine WT-1 tumor
S H Larsson et al.
Cell, 81(3), 391-401 (1995-05-05)
WT1 is a tumor suppressor gene with a key role in urogenital development and the pathogenesis of Wilms' tumor. Two alternative splice sites in the WT1 transcript allow the gene to encode four proteins. These carry four Krüppel-type zinc fingers
D A Haber et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(21), 9618-9622 (1991-11-01)
The chromosome 11p13 Wilms tumor susceptibility gene WT1 appears to play a crucial role in regulating the proliferation and differentiation of nephroblasts and gonadal tissue. The WT1 gene consists of 10 exons, encoding a complex pattern of mRNA species: four