SRP2076
プレグナン Xレセプター (138-434)、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
別名:
BXR, ONR1, PAR, PAR1, PAR2, PARq, PRR, PXR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥52,650
¥52,650
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥52,650
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥52,650
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~35 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
700 μg/mL
色
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... NR1I2(8856)
生物化学的/生理学的作用
核内プレグナンX受容体(PXR;NR1I2)は、外来化学物質(生体異物)などの毒性物質に対する身体の獲得防御機序の重要な成分です。PXRは、ステロイド、抗菌剤、抗真菌剤、胆汁酸、ハーブの抗うつ薬であるセントジョーンズワートなど、多数の内因性または外因性化学物質により活性化されます。PXRは、生体異物代謝に関与するタンパク質をコードするいくつかの追加的遺伝子の発現を調節することが知られています。そうしたタンパク質としては、多剤耐性タンパク質1(MDR1)(8,9)、多剤耐性関連タンパク質2(MRP2)(10,11)、有機陰イオン輸送体ポリペプチド2があげられます。PXRリガンド結合ドメインの3次元構造の解明により、大きな球状のリガンド結合穴があり、それにより、多様な疎水性化学物質と相互作用できることが明らかにされました。このように、生理学的リガンドと選択的に相互作用する他の核内受容体とは異なり、PXRは疎水性毒素の広汎なセンサーとして機能しています。PXRは、9-cisレチノイン酸受容体(NR2B)とのヘテロ二量体として、シトクロムP450 3Aモノオキシゲナーゼ遺伝子、体内からの生体異物の代謝と除去に関与する他の多数の遺伝子の調節領域のDNA応答配列に結合します。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2076-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
G Bertilsson et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(21), 12208-12213 (1998-10-15)
Nuclear receptors regulate metabolic pathways in response to changes in the environment by appropriate alterations in gene expression of key metabolic enzymes. Here, a computational search approach based on iteratively built hidden Markov models of nuclear receptors was used to
P Honkakoski et al.
The Biochemical journal, 347(Pt 2), 321-337 (2000-04-06)
Members of the nuclear-receptor superfamily mediate crucial physiological functions by regulating the synthesis of their target genes. Nuclear receptors are usually activated by ligand binding. Cytochrome P450 (CYP) isoforms often catalyse both formation and degradation of these ligands. CYPs also
D J Waxman
Archives of biochemistry and biophysics, 369(1), 11-23 (1999-08-27)
The biochemistry of foreign compound metabolism and the roles played by individual cytochrome P450 (CYP) enzymes in drug metabolism and in the toxification and detoxification of xenochemicals prevalent in the environment are important areas of molecular pharmacology and toxicology that