安全性情報
SRP2050
Sigma-Aldrich
RAR, β ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
別名:
HAP, NR1B2, RRB2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥91,800
¥91,800
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥91,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥91,800
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥75% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~52.5 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
250 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RARB(5915)
生物化学的/生理学的作用
レチノイン酸受容体は、上皮組織の増殖と分化、胚および中枢神経系の発達、造血の制御に重要です。レチノイドは、核内受容体タンパク質、レチノイン酸受容体(RAR)、レチノイドX受容体(RXR)の2つのクラスによりその作用を調節しています。これらの受容体はそれぞれ、別々の遺伝子にコードされる3種類のイソ型(α、β、γ)で構成されています。RARは、RXRとの二量体化により、DNA中の特異的エンハンサー配列、いわゆるレチノイン酸応答配列(RARE)に結合可能であり、リガンドの存在下で標的遺伝子の転写活性化を引き起こします。レチノイドは、天然および合成ビタミンA誘導体ですが、肺癌や乳癌細胞の増殖、発癌物質誘発性気管支扁平上皮細胞癌、哺乳類腫瘍の増殖を阻害することが知られており、両タイプのがんに対する化学予防薬として用いられています。RARβ遺伝子が腫瘍抑制遺伝子であり、レチノイドの化学予防効果はRARβの誘導によるものであるという仮説は、増大しつつあるエビデンスにより裏付けられています。乳癌などの多くの悪性腫瘍では、RARβの発現が低下します。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2050-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Retinoic acid receptors: transcription factors modulating gene regulation, development, and differentiation.
E Linney
Current topics in developmental biology, 27, 309-350 (1992-01-01)
M Leid et al.
Trends in biochemical sciences, 17(10), 427-433 (1992-10-01)
Complexity in the retinoid signalling system arises from a combination of several forms of retinoic acid, multiple cytoplasmic binding proteins and nuclear receptors, and the existence of polymorphic retinoic acid response elements. Additional diversity appears to be generated by heterodimeric
Nonsteroid nuclear receptors: what are genetic studies telling us about their role in real life?
P Kastner et al.
Cell, 83(6), 859-869 (1995-12-15)