安全性情報
SRP2049
Sigma-Aldrich
RAR, γ ヒト
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
NR1B3, RARC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥89,000
¥89,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥89,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥89,000
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~52.1 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
250 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
bovine ... RARG(5916)
生物化学的/生理学的作用
レチノイン酸受容体は、上皮組織の増殖と分化、胚および中枢神経系の発達、造血の制御に重要です。レチノイドは、核内受容体タンパク質、レチノイン酸受容体(RAR)、レチノイドX受容体(RXR)の2つのクラスによりその作用を調節しています。これらの受容体はそれぞれ、別々の遺伝子にコードされる3種類のイソ型(α、β、γ)で構成されています。RARは、RXRとの二量体化により、DNA中の特異的エンハンサー配列、いわゆるレチノイン酸応答配列(RARE)に結合可能であり、リガンドの存在下で標的遺伝子の転写活性化を引き起こします。成体におけるRAR-γはほぼ皮膚のみで認められます。レチノイドは表皮細胞の増殖と分化および皮脂腺の活性に影響を及ぼし、免疫調節性と抗炎症性を示します。現在のレチノイド研究は、受容体選択的レチノイドの発現を標的とし、その治療プロファイルの調整や改善を行っています。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2049-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Differential recognition of target genes by nuclear receptor monomers, dimers, and heterodimers.
C K Glass
Endocrine reviews, 15(3), 391-407 (1994-06-01)
D Moras et al.
Current opinion in cell biology, 10(3), 384-391 (1998-06-26)
In the past few years our understanding of nuclear receptor action has dramatically improved as a result of the elucidation of the crystal structures of the empty (apo) ligand-binding domains of the nuclear receptor and of complexes formed by the
The nuclear receptor superfamily: the second decade.
D J Mangelsdorf et al.
Cell, 83(6), 835-839 (1995-12-15)