SRP2032
Topo I (C651-765) (C末端ドメイン) ヒト
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
TOPI
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥89,200
¥89,200
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥89,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥89,200
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~15.2 kDa
包装
pkg of 5 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
500 μg/mL
色
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TOP1(7150)
生物化学的/生理学的作用
ヒトDNAトポイソメラーゼIは、エネルギーを用いることなく正および負のスーパーコイルの両者を弛緩させる反応を触媒します。DNAトポイソメラーゼIは、DNA複製および転写活性化に加えて、前mRNAスプライシング、組み換え、クロマチンリモデリング、その他のDNAまたはRNA鋳型活性においても重要な役割を果たしています。アミノ酸第713~765位のDNAトポイソメラーゼIのC末端ドメインは高度に保存されており、保存度が低いリンカードメイン(第636~713位の残基)によりコアドメインに接続されています。活性部位であるチロシンは第723位で特性評価されています。この第723位チロシンのフェニルアラニンへの突然変異により、トポイソメラーゼIは、スーパーコイル型DNAと弛緩型DNAの混合物中で、弛緩型DNAではなくスーパーコイル型DNAのほうに優先的に結合するようになります。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2032-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
DNA topoisomerase poisons as antitumor drugs.
L F Liu
Annual review of biochemistry, 58, 351-375 (1989-01-01)
M R Redinbo et al.
Science (New York, N.Y.), 279(5356), 1504-1513 (1998-03-21)
Topoisomerases I promote the relaxation of DNA superhelical tension by introducing a transient single-stranded break in duplex DNA and are vital for the processes of replication, transcription, and recombination. The crystal structures at 2.1 and 2.5 angstrom resolution of reconstituted
J J Champoux
Annual review of biochemistry, 70, 369-413 (2001-06-08)
DNA topoisomerases solve the topological problems associated with DNA replication, transcription, recombination, and chromatin remodeling by introducing temporary single- or double-strand breaks in the DNA. In addition, these enzymes fine-tune the steady-state level of DNA supercoiling both to facilitate protein